D(-)-Glutamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
019576-5G 019576-25G
FLUO019576-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019576-5G FLUO019576-25G
D(-)-Glutamin
D(-)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
MDL Number: MFCD00065607
CAS-Nummer: 5959-95-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge