Drucken
L-Arginin Hydrochlorid
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
01630-1 01630-2
BMOL01630-1EA 0 EUR
BMOL01630-1 BMOL01630-2
L-Arginin Hydrochlorid
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66 g/mol
Melting Pt: 218
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable