L-Arginin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A6969-100G A6969-1KG
SIALA6969-100GEA 113 EUR InStock
SIALA6969-100G SIALA6969-1KG
L-Arginin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Melting Pt: 218 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge