L(+)-Cystein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
30089-100G 30089-25G 30089-500G
SIAL30089-100GEA 260 EUR InStock
SIAL30089-100G SIAL30089-25G SIAL30089-500G
L(+)-Cystein, Sigma-Aldrich®
L(+)-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Siedepunkt: 254
Melting Pt: 115
Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge