Calcium-D-gluconat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C8231-100G C8231-500G
SIALC8231-100GEA 103 EUR InStock
SIALC8231-100G SIALC8231-500G
Calcium-D-gluconat, Sigma-Aldrich®
Calcium-D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Melting Pt: 178 °C
MDL Number: MFCD00064209
CAS-Nummer: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge