L(+)-Asparaginsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4030334.0250 4030334.1000
BACE4030334.0250EA 0 EUR InStock
BACE4030334.0250 BACE4030334.1000
L(+)-Asparaginsäure
L(+)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Siedepunkt: 311
Melting Pt: 251
Dichte: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..