(R)-(-)-2-Octanol, Supelco®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
147990-10G 147990-5G
147990-10GEA 400 EUR InStock
147990-10G 147990-5G
(R)-(-)-2-Octanol, Supelco®
(R)-(-)-2-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Siedepunkt: 175
Dichte: 0.8201 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064284
CAS-Nummer: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
UN: 1987
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06850
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18fd46b3d9d8ab0ee6af423314fb7b52b40bdfc5&vid=18fd46b3d9d8ab0ee6af423314fb7b52b40bdfc5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge