D(-)-Mannitol
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
28410.02 28410.03
SERA28410.02EA 43.2 EUR InStock
SERA28410.02 SERA28410.03
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Melting Pt: 164…169 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=a880987b6e666d8d6d0f15d1877728a17c3a02ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge