D(-)-Isoleucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I7634-1G I7634-250MG
SIALI7634-1GEA 1200 EUR InStock
SIALI7634-1G SIALI7634-250MG
D(-)-Isoleucin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 98 °C
Dichte: 1,224 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064221
CAS-Nummer: 319-78-8
EINECS: 206-269-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge