L(+)-Valin
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
38064.01 38064.03
SERA38064.01EA 0 EUR InStock
SERA38064.01 SERA38064.03
L(+)-Valin
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 217
Melting Pt: 86
Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064220
CAS-Nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge