D(-)-Histidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H3751-25G H3751-5G
SIALH3751-25GEA 662 EUR InStock
SIALH3751-25G SIALH3751-5G
D(-)-Histidin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Histidin
Formel: C₆H₉N₃O₂
Melting Pt: 287 °C
MDL Number: MFCD00065963
CAS-Nummer: 351-50-8
EINECS: 206-513-8
Merck Index: 12,04758
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge