(R)-(+)-3-Butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
464821-1G 464821-5G
SIAL464821-1GEA 88.4 EUR InStock
SIAL464821-1G SIAL464821-5G
(R)-(+)-3-Butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-3-Butin-2-ol
Formel: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 103
Dichte: 0.891 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00211237
CAS-Nummer: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge