(R)-(+)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
685828-25G 685828-5G
SIAL685828-25GEA 135 EUR InStock
SIAL685828-25G SIAL685828-5G
(R)-(+)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 207
Dichte: 1.012 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064263
CAS-Nummer: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge