(R)-(+)-Limonen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W263303-1KG-K W263303-20KG-K
SIALW263303-1KG-KEA 92.2 EUR InStock
SIALW263303-1KG-K SIALW263303-20KG-K
(R)-(+)-Limonen, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 175.5
Melting Pt: –74 °C
Dichte: 0.8411 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 43
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062991
CAS-Nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05515
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge