D(+)-Biotin
Lieferant: DIANOVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
06042 06043
DIAN06042EA 0 EUR InStock
DIAN06042 DIAN06043
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244.31 g/mol
Melting Pt: 232…233 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005541
CAS-Nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge