1,7-Octadiin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
171340100 171340500
ACRO171340100EA 84.8 EUR InStock
ACRO171340100 ACRO171340500
1,7-Octadiin 98%
1,7-Octadiin
Formel: C₈H₁₀
Siedepunkt: 136 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –32 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008580
CAS-Nummer: 871-84-1
EINECS: 212-815-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge