1-Brombutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B59497-1KG B59497-2.5KG B59497-25G B59497-500G
SIALB59497-1KGEA 86.4 EUR InStock
SIALB59497-1KG SIALB59497-2.5KG SIALB59497-25G SIALB59497-500G
1-Brombutan, Sigma-Aldrich®
1-Brombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137.02 g/mol
Siedepunkt: 101
Melting Pt: –112 °C
Dichte: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 16
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01552
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge