Dibromacetonitril ≥94%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A16994.06 A16994.14 A16994.22
A16994.06EA 28.6 EUR InStock
A16994.06 A16994.14 A16994.22
Dibromacetonitril ≥94%
Dibromacetonitril
Purity: 94% CAS No.: 3252-43-5 Molecular Formula: C2HBr2N Formula Weight: 198.84 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5420 Odour: Pungent, makes eyes water Boiling Point: 67-69°/24mm Beilstein Reference: 1739037 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00001856
Formel: Br₂CHCN
Siedepunkt: 67…69 °C (24 mmHg)
Dichte: 2,296
Flash-Pt: 56 °C (133 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001856
CAS-Nummer: 3252-43-5
EINECS: 221-843-2
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge