Methylbrompyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
16491-25ML 16491-5ML
SIAL16491-25MLEA 249 EUR InStock
SIAL16491-25ML SIAL16491-5ML
Methylbrompyruvat, Sigma-Aldrich®
Methylbrompyruvat
Formel: BrH₂CC(O)COOCH₃
MW: 180.99 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01862963
CAS-Nummer: 7425-63-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge