5-Bromvaleriansäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
331317-25G 331317-5G
SIAL331317-25GEA 77.5 EUR InStock
SIAL331317-25G SIAL331317-5G
5-Bromvaleriansäurechlorid, Sigma-Aldrich®
5-Bromvaleriansäurechlorid
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCl
MDL Number: MFCD00013660
CAS-Nummer: 4509-90-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge