6-Bromcapronsäurechlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11063.06 A11063.14 A11063.22
A11063.06EA 40.6 EUR InStock
A11063.06 A11063.14 A11063.22
6-Bromcapronsäurechlorid ≥97%
6-Bromcapronsäurechlorid
Purity: 97% CAS No.: 22809-37-6 Molecular Formula: C6H10BrClO Formula Weight: 213.50 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4875 Odour: Acrid Boiling Point: 119-120°/9mm Beilstein Reference: 1749739 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000761
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOCl
Siedepunkt: 119…120 °C (9 mmHg)
Dichte: 1,397
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000761
CAS-Nummer: 22809-37-6
EINECS: 245-236-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge