Bromacetamid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
291100250 291100050
ACRO291100250EA 166 EUR InStock
ACRO291100250 ACRO291100050
Bromacetamid 98%
Bromacetamid
Formel: BrCH₂CONH₂
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 88…91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008025
CAS-Nummer: 683-57-8
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge