4'-Bromacetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
161659-100G 161659-25G
SIAL161659-100GEA 262 EUR InStock
SIAL161659-100G SIAL161659-25G
4'-Bromacetanilid, Sigma-Aldrich®
4'-Bromacetanilid
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 164…167 °C
Dichte: 1,717 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000092
CAS-Nummer: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Merck Index: 13,01383
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge