Ethyl-5-bromvalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
129100-100G 129100-25G 129100-5G
SIAL129100-100GEA 255 EUR InStock
SIAL129100-100G SIAL129100-25G SIAL129100-5G
Ethyl-5-bromvalerat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-bromvalerat
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 104 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2849 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000266
CAS-Nummer: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge