Methyl-5-bromvalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M32607-10G M32607-25G
SIALM32607-10GEA 103 EUR InStock
SIALM32607-10G SIALM32607-25G
Methyl-5-bromvalerat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-bromvalerat
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Siedepunkt: 79…80 °C (5,33 hPa)
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000265
CAS-Nummer: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge