5-Bromvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
158410-10G 158410-50G
SIAL158410-10GEA 37.8 EUR InStock
SIAL158410-10G SIAL158410-50G
5-Bromvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
5-Bromvaleriansäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MDL Number: MFCD00004414
CAS-Nummer: 2067-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge