Bromessigsäure ≥99,0%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
17000-100G 17000-25G 17000-500G
SIAL17000-100GEA 96.2 EUR InStock
SIAL17000-100G SIAL17000-25G SIAL17000-500G
Bromessigsäure ≥99,0%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Bromessigsäure
Formel: BrCH₂COOH
MW: 138.95 g/mol
Siedepunkt: 206
Melting Pt: 46…49 °C
Dichte: 1.9335 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002678
CAS-Nummer: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01384
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge