1-Bromperfluorhexan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002309-25G 002309-100G
FLUO002309-25GEA 119 EUR InStock
FLUO002309-25G FLUO002309-100G
1-Bromperfluorhexan
1-Bromperfluorhexan
Formel: BrF₂C(CF₂)₄CF₃
MDL Number: MFCD00042349
CAS-Nummer: 335-56-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge