Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylbromdifluoracetat

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


002480-25G 002480-100G
FLUO002480-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002480-25G FLUO002480-100G
Ethylbromdifluoracetat
Ethylbromdifluoracetat


Formel: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5926 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042069
CAS-Nummer: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge