Ethylbromfluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003215-10G 003215-50G 003215-100G
FLUO003215-10GEA 55.4 EUR InStock
FLUO003215-10G FLUO003215-50G FLUO003215-100G
Ethylbromfluoracetat
Ethylbromfluoracetat
Formel: BrFCHCOOCH₂CH₃
MW: 184.99 g/mol
Siedepunkt: 154
Dichte: 1.55866 g/cm³ (17 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042095
CAS-Nummer: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge