1-Brom-2-methoxyethan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005433-25G 005433-100G
FLUO005433-25GEA 29.9 EUR InStock
FLUO005433-25G FLUO005433-100G
1-Brom-2-methoxyethan
1-Brom-2-methoxyethan
Formel: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138.99 g/mol
Siedepunkt: 110
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000236
CAS-Nummer: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge