2-Bromethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20175.0100 8.20175.0250
8.20175.0100EA 154 EUR InStock
8.20175.0100 8.20175.0250
2-Bromethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Bromethanol
Formel: BrH₂CCH₂OH
Siedepunkt: 149 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002827
CAS-Nummer: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03826
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 124.97 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 3.2 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge