1,2-Epoxyhexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
377171-25G 377171-100G
SIAL377171-25GEA 55.9 EUR InStock
SIAL377171-25G SIAL377171-100G
1,2-Epoxyhexan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxyhexan
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 116 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8456 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005154
CAS-Nummer: 1436-34-6
EINECS: 215-864-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge