1,2-Epoxyoctan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260258-100G 260258-25G
SIAL260258-100GEA 533 EUR InStock
SIAL260258-100G SIAL260258-25G
1,2-Epoxyoctan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxyoctan
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 42 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 0,8395 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005157
CAS-Nummer: 2984-50-1
EINECS: 221-047-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge