Laurinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D222003-100G D222003-2G
SIALD222003-100GEA 89.5 EUR InStock
SIALD222003-100G SIALD222003-2G
Laurinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Laurinaldehyd
Formel: C₁₂H₂₄O
MW: 184.32 g/mol
Siedepunkt: 242
Melting Pt: 44
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007017
CAS-Nummer: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge