Tridecanal 96% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19722.06 A19722.14
A19722.06EA 61.4 EUR InStock
A19722.06 A19722.14
Tridecanal 96% stabilisiert
Tridecanal
Stabilized
Purity: 96% CAS No.: 10486-19-8 Molecular Formula: C13H26O Formula Weight: 198.35 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.4384 Odour: Characteristic Melting Point: 14-15° Boiling Point: 280° MDL No.: MFCD00007018
Formel: C₁₃H₂₆O
Siedepunkt: 280 °C
Melting Pt: 14…15 °C
Dichte: 0,83
Flash-Pt: 132 °C (269 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007018
CAS-Nummer: 10486-19-8
EINECS: 234-004-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge