Chloressigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
402923-100G 402923-2KG 402923-500G
SIAL402923-100GEA 58.4 EUR InStock
SIAL402923-100G SIAL402923-2KG SIAL402923-500G
Chloressigsäure, Sigma-Aldrich®
Chloressigsäure
Formel: ClCH₂COOH
MW: 94.5 g/mol
Siedepunkt: 188
Melting Pt: 56…57 °C
Dichte: 1.4043 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 126
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002683
CAS-Nummer: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02129
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge