Dichloressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000
8.03541.0005EA 32.6 EUR InStock
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000
Dichloressigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dichloressigsäure
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Siedepunkt: 194
Melting Pt: ∼–4 °C
Dichte: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -4 °C
Molar Mass 128.94 g/mol
Boiling Point 192 °C decomposes
Vapor Pressure 0.19 hPa (20 °C)
Flash Point 1.4642 (20 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (129 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 5 mL 8.03541.0005
Hersteller-Artikelnummer:: 8.03541.0005
Lokale Artikelnummer:: MERC8.03541.0005
Glasflasche 250 mL 8.03541.0250
Hersteller-Artikelnummer:: 8.03541.0250
Lokale Artikelnummer:: MERC8.03541.0250
Glasflasche 1 L 8.03541.1000
Hersteller-Artikelnummer:: 8.03541.1000
Lokale Artikelnummer:: MERC8.03541.1000
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..