Dichloressigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D54702-100ML D54702-2.5L D54702-500ML
SIALD54702-100MLEA 46.8 EUR InStock
SIALD54702-100ML SIALD54702-2.5L SIALD54702-500ML
Dichloressigsäure, Sigma-Aldrich®
Dichloressigsäure
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Siedepunkt: 194
Melting Pt: ∼–4 °C
Dichte: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge