Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylchlordifluoracetat

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


001776-25G 001776-100G 001776-250G
FLUO001776-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO001776-25G FLUO001776-100G FLUO001776-250G
Methylchlordifluoracetat
Methylchlordifluoracetat


Formel: C₃H₃ClF₂O₂
Siedepunkt: 77,5…78.5 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3701 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00000775
CAS-Nummer: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge