1-Chlor-2-iodethan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001485-5G 001485-25G
FLUO001485-5GEA 209 EUR InStock
FLUO001485-5G FLUO001485-25G
1-Chlor-2-iodethan
1-Chlor-2-iodethan
Formel: C₂H₄ClI
Siedepunkt: 61…62 °C (30 mmHg)
Melting Pt: –15,6 °C
Dichte: 2,088 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041453
CAS-Nummer: 624-70-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge