2-Chlorethylisocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17289.14 A17289.06 A17289.22 AB114739.0025
A17289.14EA 92.9 EUR InStock
A17289.14 A17289.06 A17289.22 ABCRAB114739.0025
2-Chlorethylisocyanat ≥97%
2-Chlorethylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 1943-83-5 Molecular Formula: ClCH2CH2NCO Formula Weight: 105.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4470 Odour: Pungent Boiling Point: 135° Beilstein Reference: 1071429 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00002043
Formel: C₃H₄ClNO
Siedepunkt: 135 °C
Dichte: 1,237
Flash-Pt: 56 °C (132 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002043
CAS-Nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge