2-Chlorethylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002532.10G 002532-1G 002532-5G 002532-25G
FLUO002532.10GEA 0 EUR InStock
FLUO002532.10G FLUO002532-1G FLUO002532-5G FLUO002532-25G
2-Chlorethylisothiocyanat
2-Chlorethylisothiocyanat
Formel: C₃H₄ClNS
Siedepunkt: 80 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,265 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041125
CAS-Nummer: 6099-88-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge