Chloressigsäureanhydrid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 51 EUR InStock
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Chloressigsäureanhydrid 97%
Chloressigsäureanhydrid
Formel: C₄H₄Cl₂O₃
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 51…59 °C
Dichte: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 143 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000929
CAS-Nummer: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge