2-Decanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W427100-1KG W427100-SAMPLE
SIALW427100-1KGEA 915 EUR InStock
SIALW427100-1KG SIALW427100-SAMPLE
2-Decanon, Sigma-Aldrich®
2-Decanon
Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009571
CAS-Nummer: 693-54-9
EINECS: 211-752-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge