2-Tridecanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W338818-100G-K W338818-1KG-K W338818-4KG-K
SIALW338818-100G-KEA 80.6 EUR InStock
SIALW338818-100G-K SIALW338818-1KG-K SIALW338818-4KG-K
2-Tridecanon, Sigma-Aldrich®
2-Tridecanon
Formel: C₁₃H₂₆O
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 25…27 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008968
CAS-Nummer: 593-08-8
EINECS: 209-784-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge