3-Hexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W329002-1KG W329002-25G
SIALW329002-1KGEA 873 EUR InStock
SIALW329002-1KG SIALW329002-25G
3-Hexanon, Sigma-Aldrich®
3-Hexanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 123
Melting Pt: –55.4 °C
Dichte: 0.8216 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 14
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009402
CAS-Nummer: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..