Biuret, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
15270-100G 15270-25G
SIAL15270-100GEA 232 EUR InStock
SIAL15270-100G SIAL15270-25G
Biuret, Sigma-Aldrich®
Biuret
Formel: C₂H₅N₃O₂
MW: 103.08 g/mol
Melting Pt: 188
Dichte: 1.467 g/cm³ (10 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007946
CAS-Nummer: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 13,01305
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&vid=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge