Methylpyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
371173-100G 371173-25G
SIAL371173-100GEA 107 EUR InStock
SIAL371173-100G SIAL371173-25G
Methylpyruvat, Sigma-Aldrich®
Methylpyruvat
Formel: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Siedepunkt: 137
Dichte: 1.154 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008754
CAS-Nummer: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge