Brenztraubensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
107360-25G 107360-100G
SIAL107360-25GEA 51.2 EUR InStock
SIAL107360-25G SIAL107360-100G
Brenztraubensäure, Sigma-Aldrich®
Brenztraubensäure
Formel: C₃H₄O₃
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 82 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002585
CAS-Nummer: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge